Learn More
Dihidrato de sal de disodio, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 255°C |
pH | 4.0 - 6.0 (5% Solution at 25°C) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 101.0% |
Envase | Frasco de plástico para sólidos |
Cantidad | 500 g |
Materia insoluble | max. 0.005% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- EDTA disodium salt dihydrate BAKER ANALYZED Reagent
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contém: EDTA disodium salt dihydrate