Learn More
Solución de EDTA de sal de disodio de 0,1 M, Chem-Lab
Código de producto. 11953153
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
500 ml
Used in electrophoresis and molecular biology applications. EDTA Disodium Salt Solution, 0.1M, Chem-Lab is a chelator of divalent cations for use in TH titrations. Solution contains 37.224g EDTA diNa · 2H2O per liter of water (0.01 M). Sol A = 10°FH/mL or 5.6°DH/mL.
El EDTA sal disódica dihidrato es un quelante de cationes divalentes. Inhibe enzimas como las metaloproteasas, que necesitan cationes divalentes para presentar actividad. También se utiliza en multitud de tampones de enzimas y como desactivador de enzimas en concentraciones altas.
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Color Incolora
Densidad 1.02g/cm3
pH ±9
Punto de ebullición 100°C
Olor Odorless
Cantidad 5 L
Información de solubilidad Soluble
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.24g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,1 mol/l (± 0,0004, 20 °C)
Forma física Líquido