Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores de inmersión EK
Simplifique la refrigeración directa de muestras pequeñas. Combínelo con circuladores para baño abierto para obtener una alternativa fiable y flexible al enfriamiento con agua corriente que elimina los inconvenientes de manipular hielo seco o LN2.
7460.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) de la manguera | 59 pulg |
---|---|
Longitud (métrico) de la manguera | 150 cm |
Código de producto | Marca | Capacidad de refrigeración | Intervalo de temperatura | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de refrigeración | Intervalo de temperatura | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10079050
|
Thermo Scientific™
3291901 |
350 W a +20 °C; 280 W a -10 °C; 170 W a -40°C; 100 W | De -90 °C a +40 °C | 230 V | N/A | ||||
Descripción
Una solución simple para el enfriamiento directo de muestras pequeñas. Los refrigeradores de inmersión Thermo Scientific™ EK ofrecen amplios intervalos de temperatura y control integrado. Se pueden utilizar con circuladores para baño abierto con el fin de obtener el método más sencillo para enfriar muestras pequeñas. Una alternativa fiable y flexible al enfriamiento con agua corriente que elimina los inconvenientes de manipular hielo seco o nitrógeno líquido, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Todos los modelos llevan refrigerante sin CFC.
Modelos EK20 y EK30
- Circuito refrigerante enfriado por aire. Indicados para aplicaciones de refrigeración individuales, como enfriamiento de pequeños volúmenes, evacuación del calor de reacción o sustitución del enfriamiento con agua corriente.
- EK20 está diseñado para baños con un 15 cm de profundidad; la temperatura final de – 25 °C puede alcanzarse en un vaso Dewar de 5 l.
- EK30 está diseñado para baños con un 20 cm de profundidad; la temperatura final de - 30 °C puede alcanzarse en un vaso Dewar de 5 l.
Modelos EK45 y EK90
- Refrigeradores polivalentes con controlador propio para una precisión de temperatura aproximada de 1 a 2 °C.
- Indicados para aplicaciones de refrigeración individuales, como enfriamiento de pequeños volúmenes o evacuación del calor de reacción.
- Circuito refrigerante enfriado por aire. Visor digital de temperatura.
- EK45: llega a temperaturas de hasta – 45 °C en un vaso Dewar de 5 l.
- EK90: llega a temperaturas de hasta - 90 °C en un vaso Dewar de 5 l.
Especificaciones
59 pulg | |
150 cm |