Learn More
UVP Lámparas EL
641.00€ - 687.00€
Specifications
Fuente de luz | UV, luz blanca |
---|---|
Tensión | 230 V |
Vataje | 8 W |
Amperaje | 0,16 A |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 376 x 97 x 64 mm |
Product Code | Brand | Wavelength | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Wavelength | Price | Quantity & Availability | |||||
11778251
|
UVP
95-0200-02 |
254 nm |
677.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11738251
|
UVP
95-0199-02 |
302 nm |
687.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11758241
|
UVP
95-0198-02 |
365 nm |
641.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Specifications
UV, luz blanca | |
8 W | |
376 x 97 x 64 mm | |
64 mm | |
376 mm | |
1 unidad | |
Lámpara UV |
230 V | |
0,16 A | |
8 W, 230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
Lámpara serie EL | |
97 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction