Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas/dispensador EL406
The BioTek EL406 washer dispenser is a compact instrument offering fast, full plate washing along with three reagent dispensers.
Marca: Agilent BioTek 406SNA0LB-SN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El EL406 es el último avance en el lavado y dispensación de microplacas de 1536 pocillos, que incorpora el colector Dual-Action patentado de Agilent BioTek.
- Ofrece tecnologías de dispensador de bomba peristáltica y de jeringa en una sola plataforma
- Baño ultrasónico incorporado para la acumulación de proteínas y cristales de sal
- Dos accionamientos de jeringa de desplazamiento positivo
- Tiempo de inmersión y agitación fácilmente programable, hasta 60 minutos
- Filtración al vacío rápida y eficaz
- Lavado y dispensación rápidos de microplacas
- Perfil bajo y altura estándar
- 80 % máximo de humedad relativa a temperaturas de hasta 31 °C, lo que disminuye linealmente al 50 % a 40 °C
Temperatura de funcionamiento: 15 °C a 35 °C
Ciclos de lavado: de 1 a 250
Precisión de dispensación: +/- 3 % típico
Dos módulos de dispensación de reactivos
Dos bombas de jeringa
Dos colectores de dispensación de 32 tubos (1 × 32)
128 tubos (4 × 32)
Certifications
Marca CE y ETL.
Especificaciones
± 3% | |
Optional (1 or 2 L) | |
500 nL to 3000 μL/well | |
Inferior o igual a 2 μl/pocillo | |
Programmable in minutes and seconds, up to 60 min. | |
14,5 kg | |
High to Low Flow; Optimized rates for cell assays | |
406SNA0LB | |
2 dispensadores de reactivos | |
42 cm | |
46 cm | |
100/240 V |
Marcado CE y TUV. Conforme con ROHS. | |
Wash: <3% CV (model dependent); Dispense (Syringe Pump): ≤5% CV at 5 μL, ≤2.5% CV at 20 μL, ≤1% CV at 100 μL | |
96-, 384- and 1536-well; Low profile and standard height; Solid and filter bottom (option) plates | |
96 wells: 300 μL/well, 96-tube manifold: 13 s; 384 wells: 100 μL/well, 192-tube manifold: 17 s; 1536 wells: 10 μL/wells, two 32-tube manifolds: 36 s | |
Microplate Washer/Dispenser | |
Desde 1 hasta 250 | |
50/60 Hz | |
1 μL | |
16.5 in. | |
18 in. | |
32 lb |