Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas/dispensador EL406
GREENER_CHOICE
The BioTek EL406 washer dispenser is a compact instrument offering fast, full plate washing along with three reagent dispensers.
Marca:  Agilent BioTek 406PSNA4-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17267889
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Para microplacas de 96 pocillos
  • Ensayos de microesferas magnéticas y de poliestireno
  • ELISA y ensayos basados en células
  • Imanes de neodimio-hierro-boro de alta energía
  • Selección de gradientes de campo optimizados dentro de los pocillos
  • Separación rápida de microesferas de micrómetros y nanómetros con retención superior
  • Filtración al vacío rápida y eficaz
  • Lavado y dispensación rápidos de microplacas
  • Colector de lavado Dual-Action patentado
  • Hasta tres dispensadores de reactivos
  • Operación sin supervisión para procesos de manipulación de líquidos largos y tediosos
  • Tamaño más pequeño del sistema robótico o de sobremesa en comparación con un lavador separado y tres dispensadores
  • Compatible con BioStack para el procesamiento automático de hasta 50 microplacas de altura estándar
  • Opción de control de software desde el teclado del instrumento o el software para PC Liquid Handling Control (LHC)
  • Limpiador ultrasónico incorporado
  • Conmutación automática de hasta cuatro tampones de lavado o reactivos
Certifications
Marca CE y ETL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±3%; Dispensing: ±1 μL at 5 μL, +1 μL at 20 μL, ±1% at 100 μL
Optional (1 or 2 L)
500 nL to 3000 μL/well
≤2 μL/well
Programmable in minutes and seconds, up to 60 min.
14.5 kg
High to Low Flow; Optimized rates for cell assays
406PSNA4
96-well microplate washing (96-tube (8 x 12) manifold/steel tubes); 1-Reagent Dispense Module – 1 Peristaltic Pump (autoclavable, 8-tip (1 x 8) cassette/sapphire jeweled, steel or plastic tips); 2-Reagent Dispense Module –2 Syringe Pumps (non-autoclavable/(1) 16-tube (2 x 8) manifolds - except with P/N 406SNA0-LB/steel tubes)
42 cm
31.8 cm
46 cm
100/240 V
CE and TUV marked. RoHS compliant.
Wash: <3% CV (model dependent); Dispense (Syringe Pump): ≤5% CV at 5 μL, ≤2.5% CV at 20 μL, ≤1% CV at 100 μL
96-, 384- and 1536-well; Low profile and standard height; Solid and filter bottom (option) plates
96 wells: 300 μL/well, 96-tube manifold: 13 s; 384 wells: 100 μL/well, 192-tube manifold: 17 s; 1536 wells: 10 μL/wells, two 32-tube manifolds: 36 s
Microplate Washer/Dispenser
1 to 250
50/60 Hz
1 μL
16.5 in.
12.5 in.
18 in.
32 lb.