Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas/dispensador EL406
The BioTek EL406 washer dispenser is a compact instrument offering fast, full plate washing along with three reagent dispensers.
Marca: Agilent BioTek 406PSUB3LB-SN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lavado de microplacas rápido y completo, optimizado para monocapas de células poco adherentes
- Hasta tres dispensadores de reactivos con opción de bomba peristáltica o tecnologías de accionamiento de jeringa para microplacas de 96, 384 y 1536 pocillos con diferentes requisitos de ensayo
- Automatiza procesos largos y tediosos de manipulación de líquidos de ensayo
- Tamaño más pequeño del sistema robótico o de sobremesa en comparación con un lavador separado y tres dispensadores
- Compatible con BioStack para el procesamiento automático de hasta 50 microplacas de altura estándar
- Control total con el potente software para PC Liquid Handling Control
- Lavado optimizado para capas de células poco adherentes
- Ultrasonic Advantage incorporado y pendiente de patente para el mantenimiento del colector de lavado sin supervisión
- Conmutación de tampón opcional de hasta cuatro tampones para rutinas de lavado complejas
Aplicaciones:
- Automatización de ELISA
- Automatización de MSD
- Inmunocitoquímica de detección de alto contenido
- Ensayos basados en células sin etiqueta, especialmente ensayos de flujo de calcio de densidad de 1536 pocillos
- Ensayo de microesferas magnéticas y de poliestireno
- Automatización de la expresión de genes y proteínas
Certifications
Marca CE y ETL.
Especificaciones
±3%; Dispensing: ±1 μL at 5 μL, +1 μL at 20 μL, ±1% at 100 μL | |
Optional (1 or 2 L) | |
De 25 a 3000 μl/pocillo | |
< 2 μl/pocillo | |
Programable en minutos y segundos, hasta 60 min. | |
14.5 kg | |
High to Low Flow; Optimized rates for cell assays | |
406PSUB3LB | |
Conmutación de tampón de lavado, colectores de 96, 384 y 1536 tubos; tubos de acero con orificio grande | |
42cm | |
31,8 cm | |
46cm | |
100 - 240V |
Con marcado CE e ETL | |
≤ 3 % CV | |
96, 384 y 1536 pocillos (tubos de acero con orificio grande) | |
13 segundos, 300 μl/pocillo, 96 pocillos; 17 segundos, 100 μl/pocillo, 384 pocillos (colector de 192 tubos) | |
Colectores de 96, 384 y 1536 tubos; colector de doble acción | |
1 to 250 | |
50/60Hz | |
1 μL | |
16,5 in | |
12,5 in | |
18 in | |
32 lb. |