Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas/dispensador EL406
GREENER_CHOICE
The BioTek EL406 washer dispenser is a compact instrument offering fast, full plate washing along with three reagent dispensers.
Marca:  Agilent BioTek 406PSU0SB-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17287889
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Lavado de microplacas rápido y completo, optimizado para monocapas de células poco adherentes
  • Hasta tres dispensadores de reactivos con opción de bomba peristáltica o tecnologías de accionamiento de jeringa para microplacas de 96, 384 y 1536 pocillos con diferentes requisitos de ensayo
  • Automatiza procesos largos y tediosos de manipulación de líquidos de ensayo
  • Tamaño más pequeño del sistema robótico o de sobremesa en comparación con un lavador separado y tres dispensadores
  • Compatible con BioStack para el procesamiento automático de hasta 50 microplacas de altura estándar
  • Control total con el potente software para PC Liquid Handling Control
  • Lavado optimizado para capas de células poco adherentes
  • Ultrasonic Advantage incorporado y pendiente de patente para el mantenimiento del colector de lavado sin supervisión
  • Conmutación de tampón opcional de hasta cuatro tampones para rutinas de lavado complejas
Aplicaciones:
  • Automatización de ELISA
  • Automatización de MSD
  • Inmunocitoquímica de detección de alto contenido
  • Ensayos basados en células sin etiqueta, especialmente ensayos de flujo de calcio de densidad de 1536 pocillos
  • Ensayo de microesferas magnéticas y de poliestireno
  • Automatización de la expresión de genes y proteínas
Certifications
Marca CE y ETL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±3%; Dispensing: ±1 μL at 5 μL, +1 μL at 20 μL, ±1% at 100 μL
Optional (1 or 2 L)
De 25 a 3000 μl/pocillo
< 2 μl/pocillo
Programable en minutos y segundos, hasta 60 min.
14.5 kg
High to Low Flow; Optimized rates for cell assays
406PSU0SB
Conmutación de tampón de lavado, colectores de 1536 tubos; tubos con joyas de zafiro con orificio pequeño
42cm
31,8 cm
46cm
100 - 240V
Con marcado CE e ETL
≤ 3 % CV
1536 pocillos (tubos con joyas de zafiro con orificio grande)
13 segundos, 300 μl/pocillo, 96 pocillos; 17 segundos, 100 μl/pocillo, 384 pocillos (colector de 192 tubos)
Colectores de 1536 tubos; colector de doble acción
1 to 250
50/60Hz
1 μL
16,5 in
12,5 in
18 in
32 lb.