Learn More
Thermo Scientific™ Inhibidor II de elastasa
Un potente inhibidor irreversible de la elastasa de neutrófilos humana
Marca:  Thermo Scientific™ J65641.#0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15477009
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5mg
De - 30 °C a - 10 °C
C20H31ClN4O7
Inhibidor de HNE; MeOSuc-AAPA-CMK
Soluble en metanol o DMSO
Sólido
Blanco
Un potente inhibidor irreversible de la elastasa de neutrófilos humana
474,90g/mol
Sensible a la humedad
Reactivo de transducción de la señal