Learn More
Mettler Toledo™ Electrolito para ISE de fluoroborato
Marca: Mettler Toledo™ 51107890
48.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Electrolito para ISE de fluoroborato, 20 ml | |
Electrolito | |
20 ml | |
20 ml |