Learn More
Cole-Parmer™ Cabezal de reflujo/inerte
Accessory reflux/inerting head for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200 or RS-250, and OS1025 series reaction stations.
Marca: Cole-Parmer™ 36630-72
2222.76 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accessory item for reaction stations
- One year warranty
- Dimensions (Dia. x L): 10 x 25 mm
- 10 Positions
Especificaciones
Reflux Head | |
For OS1025 STEM Omni Reaction Station, Compatible with Integrity 10, RS-200 and RS-250 Series |