Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Elite
Click to view available options
:
Color: Transparente
Descripción
- Visión completa.
- Canal de evacuación para líquidos.
- Rótula giratoria.
- Correa ajustable.
- Se pueden poner sobre gafas graduadas.
- Adecuadas para trabajos intermitentes.
- La lente y la montura protegen contra impactos de baja energía, resisten una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s.
- Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
- Protección de la montura contra gotas o salpicaduras.
- Certificado de norma europea CE disponible.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado de norma europea CE disponible. |
Revestimiento de lente | Antivaho |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Color de marco | Transparente |
Material de la banda de sujeción | Nailon |
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Acetato, PVC, nailon |
Lens Material | Acetato |
Material del bastidor | PVC |
Título del producto
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes Elite >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido