Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Spoon y muestreadores de espátula
La forma curva especial evita la acumulación de muestras remanentes en las esquinas.
34.69€ - 91.92€
Especificaciones
Tipo de producto | Muestreador de cuchara y espátula |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12917320
|
Bel-Art™
H36809-0050 |
Recipiente de 70 ml | 50 cm | 28 agujeros de 65 mm |
91.92€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15500132
|
Bel-Art™
H36807-0021 |
Recipiente de 10 ml | 21 cm | 15 agujeros de 35 mm |
34.69€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12907320
|
Bel-Art™
H36806-0015 |
Recipiente de 10 ml | 15 cm | 15 agujeros de 35 mm |
36.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15510132
|
Bel-Art™
H36808-0030 |
Recipiente de 70 ml | 30 cm | 28 agujeros de 65 mm |
69.16€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12894801
|
Bel-Art™
H36809-0040 |
Recipiente de 70 ml | 40 cm | 28 agujeros de 65 mm |
89.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Recuperación de cristales, polvos, sustancias granuladas y sólidas, y líquidos gruesos
- Incluye un extremo de cuchara y un extremo de espátula
- Se ha fabricado en acero inoxidable de grado 304
Especificaciones
Muestreador de cuchara y espátula | |
Autoclavable |