Learn More
Fisherbrand™ Unidad de limpieza por ultrasonidos Elmasonic S 150, 220-240 V
La unidad de limpieza de ultrasonidos Elmasonic S 150 está diseñada específicamente y es adecuada para la limpieza de cestas de medicina DIN. Proporciona una excelente tecnología de limpieza y barrido gracias al avanzado control por microprocesador.
Marca: Fisherbrand™ 1071278
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de transductor de sándwich de alto rendimiento de 37 kHz
- Depósito de limpieza de acero inoxidable a prueba de cavitación
- Panel de funcionamiento sencillo y claro, resistente a salpicaduras y al agua
- Gire el mando para el ajuste continuo y el funcionamiento de corto plazo de 1 a 30 minutos
- Función de barrido para una distribución optimizada del campo de sonido en el líquido de limpieza mediante modulación de frecuencias
- Función de desgasificación para la desgasificación eficaz del líquido de limpieza y para fines de laboratorio
- Función de desgasificación automática para ciclos de desgasificación automática, es decir, con líquidos de limpieza frescos
- Mangos de plástico de forma ergonómica
- Alimentación eléctrica enchufable
Especificaciones
LED | |
De 1 a 30 minutos | |
340mm | |
220 - 240 V | |
100mm (depósito) | |
568mm |
Acero inoxidable | |
14 L | |
300mm | |
224mm | |
10kg | |
505mm |