Learn More
Motic™ Condensador ELWD para AE31E
Condensador de distancia de trabajo extralarga adecuado para contraste de fase. El condensador Motic™ ELWD para AE31E facilita la visualización de muestras transparentes cuando se utiliza con accesorios de fase.
Marca: Motic™ 1101000202481
338.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Concentra y enfoca la luz que pasa a través de la muestra.
- Condensador de distancia de trabajo extralarga.
- Adecuado para contraste de fase.
Especificaciones
NA: 0,30 | |
Condensador ELWD | |
Microscopios AE31E | |
72 mm |