Learn More
Merck Adaptador de aerosol, Luer Slip a D.I. de manguera de 1/4 pulg- 3/8 pulg
Adapta la fuente de vacío a los soportes de filtros
Marca: Merck XX6200004
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Millipore cuenta con una amplia selección de accesorios, adaptadores, válvulas, medidores y tubos que se pueden utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore. Con las excepciones indicadas, el material de construcción es acero inoxidable serie 300. Los conectores de triple abrazadera (TC) se denominan por convención como 1,5 pulg., 2 pulg., etc. Los conectores de TC de 1,5 pulg. se conectan a tamaños de D.E. de tubos de 1 pulg. o 1,5 pulg. Los conectores de TC de 2 pulg. únicamente se conectan a tamaños de D.E. de tubos de 2 pulg.
Especificaciones
0,25 a 0,37 pulgadas (6,35 a 7,87 mm) de diámetro interno Manguera | |
Acero inoxidable | |
Adaptador de aerosol, Luer Slip a 1/4 pulg- 3/8 pulg D.I. De manguera, acero inoxidable | |
0,25 in |
Monitor de análisis de aerosoles Millipore o portafiltro de membrana Swinnex™ de 47 mm | |
Para conectar la fuente de vacío para cualquier monitor de análisis de aerosoles Millipore o soporte para filtro de membrana de 47 mm Swinnex™ | |
Kits o suministros de pruebas ambientales | |
0,63 cm |