Learn More
Merck Membranas de PVDF Immobilon™-PSQ
Para western blot y secuenciación de proteínas
Marca:  Merck ISEQ26260
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10712731
  • 883.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Descripción
Membrana Immobilon-PSQ:
  • Tamaño de poro de 0,2 μm y una gran estructura interna
  • Mayor adsorción y secuenciación de proteínas que otras membranas
  • Recomendado para proteínas de transferencia de menos de 20 kDa
  • Evita el soplado de proteínas de bajo peso molecular
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    26 cm
    Para la secuenciación de proteínas de baja abundancia o bajo peso molecular (<20 000 daltons)
    Immobilon-PSQ
    26 x 26 cm
    26 cm
    Hoja
    0,2 μm
    Documentos
    One moment while we fetch your results.
    Certificados
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    Merck Membranas de PVDF Immobilon™-PSQ > Immobilon-PSQ; dimensiones: 26 x 26 cm; hojas;tamaño de poro: 0,2 μm