Learn More
Merck Millipore Casetes de agar M Air T™
Casetes listos para usar, precargados con medio esterilizado mediante rayos gamma
Descripción
- Resultados rápidos y fiables con máxima recuperación
- La gran cantidad de agar y su exclusivo tamiz microperforado permiten realizar muestreos de aire de hasta 1 metro cúbico
- Uniformidad entre unidades de la forma de la superficie de agar
- D
- Resultados reproducibles
Compliance
USP