Learn More
Merck Placas de insertos de cultivos celulares Millicell™
Diseñado para apoyar el crecimiento celular y la diferenciación de líneas celulares endoteliales y epiteliales
861.00€ - 4150.00€
Especificaciones
Material | PCF |
---|---|
Tamaño de poro | 0,4 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Fijación celular, cultivo celular, diferenciación celular y transporte de fármacos |
Esterilidad | Estériles |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11700393
|
Merck
PSHT004S5 |
Bandeja de alimentación de un pocillo y tapa |
4150.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11770373
|
Merck
PSHT004R1 |
Bandeja del alimentador de un pocillo, bandeja receptora de 96 pocillos y tapa |
861.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11790383
|
Merck
PSHT004R5 |
Bandeja receptora de 96 pocillos y tapa |
3995.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Para facilitar el pipeteo y el acceso isolateral
- Puede usarse manualmente o con sistemas automatizados de siembra celular, alimentación y lavado
- Optimizado para crecer y mantener monocapas celulares de alta integridad
- Las placas de membrana tienen pies para elevar la placa por encima de la superficie de trabajo cuando se desmonta de la bandeja de alimentación para reducir el riesgo de contaminación monocapa
- Los pozos receptores en forma de lágrima eliminan las burbujas de aire cuando se montan las placas
- La membrana Isopore es un filtro de pantalla de policarbonato grabado en cadena recomendado para todos los análisis en los que la muestra se ve en la superficie de la membrana
El tipo y el número de componentes varían según el modelo:
PSHT004R1 incluye
- Una placa de cultivo celular de 96 pocillos
- Una bandeja de alimentación
- Una bandeja receptora de 96 pocillos
- Una tapa
- Cinco placas de cultivo de 96 pocillos
- Cinco bandejas de alimentación de un solo pocillo
- Cinco tapas
- Cinco placas de cultivo celular de 96 pocillos
- Diez bandejas receptoras de 96 pocillos
- Cinco tapas
- Fijación de células
- Cultivo celular
- Diferenciación celular
- Transporte de drogas
- Permeabilidad
- Ensayos basados en células
- Cultivo celular Caco-2
Especificaciones
PCF | |
Fijación celular, cultivo celular, diferenciación celular y transporte de fármacos | |
96 |
0,4 μm | |
Estériles |