Learn More
Merck Insertos de placas de cultivo Millicell™: HATF
Diseñados para la mejora de la diferenciación celular y la ampliación de las aplicaciones que implican biología celular analítica
603.00€ - 824.00€
Especificaciones
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estériles
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro del filtro (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro del filtro (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10568052
Ver documentos
Merck
PIHA01250
12mm 10,5mm
603.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Añadir a la cesta
10697301
Ver documentos
Merck
PIHA03050
30mm 13mm
824.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Acondicionamiento: cartón de 50 insertos embalados individualmente
• Inserto φ 12mm
Especificaciones
Especificaciones
0,45 μm
Estériles