Learn More
Merck Medidor de ohmios-voltios y accesorios Millicell-ERS2
Mide la resistencia eléctrica transepitelial (TEER) de las células epiteliales en el cultivo
Marca:  Merck MERSSTX03
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11750363
  • 1045.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Añadir a la cesta
Includes: Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Descripción
Descripción
Proporciona una medición cualitativa del estado de monocapas celulares y medidas cuantitativas de confluencia. Diseñado exclusivamente para su uso con células cultivadas en insertos de placas de cultivo Millicell™.
Utiliza corriente de CA para mediciones de resistencia de membrana, lo que produce una carga neta cero en las células y elimina los efectos adversos de corriente de CC en las membranas celulares. Un sedimento (Ag/AgCI) de plata/cloruro de plata en cada punta del electrodo mide la tensión. Debido al pequeño tamaño de los electrodos, el usuario puede medir fácilmente la tensión transepitelial y la resistencia de las células cultivadas en membranas microporosas.
Servicio Técnico
Los electrodos y las baterías están garantizados durante 30 días únicamente a partir de la fecha de recepción por parte del cliente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Electrodo ajustable
19 cm
2,3 in
12,5 Hz
Electrodos ajustables, 1 par
De 8 a 10 h
De 10 °C a 38 °C
1,4 kg
7,3 in
Para proporcionar una medición cualitativa del estado de monocapas celulares y medidas cuantitativas de confluencia
6 cm
Del 0 al 90 %
1 par
De 50° a 100 °F
3 lb
11 cm