Learn More
Merck Gradillas para portador MultiScreen™
Para el recuento radionucleótido mediante la transferencia de filtros individuales a tubos
Marca:  Merck MACR08124
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10741811
  • 893.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Descripción
  • Las gradillas de soporte mantienen fijos los recipientes de recolección de muestras; disponibles para viales de 4 ml, viales de 7 ml o tubos de 12 × 75 mm (12 gradillas por conjunto de gradillas de soporte)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Conjuntos de gradilla de soporte para viales de 4 ml
Recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos
1/paq.