Learn More
MilliporeSigma™ Precoated HPTLC Glass Plates
Smaller size and distribution of HPTLC media yields improved resolution, shorter analysis times, and higher detection sensitivity
Especificaciones
Tipo Silica HPTLC Plate
Grosor (métrico) 200 μm
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Average particle size is 5μm with a 4-7μm distribution
  • Untreated, chemically modified, and reversed-phase silica gel with a pore size of 60Å
For all common gel separations, including weak to strong polar analytes, for applications requiring charring procedures
Certifications
ISO 9001:2000
Especificaciones
Especificaciones
Silica HPTLC Plate
200 μm
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.