Learn More
Merck Soportes magnéticos PureProteome™
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Dos tubos cónicos de 15 ml
Ocho tubos de 1,5 o 2 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Soporte magnético PureProteome
- Aísle las partículas magnéticas de hasta ocho tubos de 1,5 o 2,0 ml
- Cuenta con un imán de barra extraíble y una exclusiva interfaz vorticial
- La interfaz vorticial se conecta a un mezclador vorticial de parte superior plana de 3,5 pulgadas (8,89 cm) de diámetro sin tener que retirar los tubos del soporte
- Para su uso con gránulos magnéticos PureProteome en purificaciones de afinidad
- Cuenta con un potente imán en forma trapezoidal para una captura eficiente de hasta 750μ l de gránulos magnéticos PureProteome
- El soporte angulado sostiene de forma segura dos tubos cónicos de 15 ml para facilitar el pipeteo y la visualización
Purificación con gránulos magnéticos
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | Ocho tubos de 1,5 o 2 ml |
Cantidad | 1/Paq. |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación con gránulos magnéticos |
Tipo | Soporte magnético |
Título del producto
Merck Soportes magnéticos PureProteome™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido