Learn More
SPEX Certiprep™ Extractor para microviales
Utilice esta opción para retirar fácilmente el tapón de los microviales congelados.
Marca:  SPEX Certiprep™ 6758
767.39 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15340492
  • 1045.00€ / cada uno
Descripción
Este accesorio de extracción de tapón para el conjunto microvial SPEX SamplePrep freezer mill 6757 es una herramienta de sobremesa para retirar fácilmente los tapones de los microviales congelados. Simplemente coloque tres microviales en el soporte del extractor y presione el mango del extractor para quitar los tapones. La muestra se puede recuperar del vial mientras sigue fría. Las ventosas debajo del extractor lo fijan a la mesa de trabajo evitando el deslizamiento y permitiendo el funcionamiento con una sola mano.
Especificaciones
Especificaciones
Extractor de tapón
Admite tres microviales
Microvial 6757