Learn More
Labconco™ Kit de inicio de detección de punto final End-Zone™
La detección de punto final de End-Zone elimina las conjeturas y garantiza que las muestras estén secas mediante la emisión de alertas cuando los niveles de humedad de las muestras han alcanzado el nivel seleccionado por el usuario.Para su uso con los liofilizadores FreeZone™ y con el sistema operativo de Lyo-Works.
396.00€ - 1655.00€
Especificaciones
Tipo | Accesorio de detección de punto final |
---|---|
N.º de estantes | 0 |
Fondo (imperial) | 2,9 in |
Fondo (métrico) | 7,3 cm |
Anchura (imperial) | 2,9 in |
Includes: 2 vacuum sensors, 1 valve adapter for connecting the reference sensor to an empty port, 1 Fast-Freeze Flask top with sensor port, 1 connection cable, and 1 mountable holder with space for six sensors
Requires: Liofilizador FreeZone, matraz Fast-Freeze de 600 ml o más
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17208960
|
Labconco™
780901000 |
2 sensores de vacío, 1 adaptador de válvula para conectar el sensor de referencia a un puerto vacío, 1 matraz Fast Freeze superior con puerto de sensor, 1 cable de conexión y 1 soporte para montaje con espacio para seis sensores |
1655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17218960
|
Labconco™
780902000 |
1 sensor de vacío y 1 tapón de matraz de congelación rápida con una abertura para insertar el sensor de vacío |
396.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Compara el nivel de vacío de la válvula vacía con el nivel de vacío dentro del matraz Fast-Freeze que contiene la muestra
- Al funcionar con el sistema operativo Lyo-Works de FreeZone, muestra una alerta en la pantalla
- Puede programarse para enviar un correo electrónico al usuario cuando se detecta un punto final
- Se requiere un liofilizador FreeZone con sistema operativo de Lyo-Works, una cámara de secado o colector con puertos de la válvula, una bomba de vacío y un matraz Fast-Freeze de 600 ml o más (no incluidos)
- End-Zone no es compatible con los secadores de bandeja con taponado FreeZone, los secadores de bandeja a granel FreeZone o los liofilizadores FreeZone Legacy
- Para detectar el punto final en más de una muestra (hasta cinco), solicite el kit de inicio End-Zone y los kits adicionales que necesite
- El kit de inicio incluye componentes para detectar el punto final en un matraz de muestras
- Cada kit de inicio End-Zone incluye: dos sensores de vacío, un adaptador de válvulas para conectar el sensor de referencia a un puerto vacío, una tapa para matraces Fast-Freeze con puerto de sensor, un cable de conexión y un soporte para montaje con espacio para seis sensores
- El soporte puede montarse directamente en el liofilizador
- El kit adicional incluye componentes para detectar el punto final en un matraz de muestras
- Cada kit adicional End-Zone incluye: un sensor de vacío y una tapa para matraces Fast-Freeze con abertura para insertar el sensor de vacío
- Se requiere el kit de inicio End-Zone
- End-Zone ofrece una alternativa a la inspección visual, lo que facilita el proceso de determinar cuándo se ha completado la liofilización
- End-Zone envía un aviso cuando los niveles de humedad de la muestra hayan alcanzan el nivel seleccionado por el usuario
Garantía
Un año
Especificaciones
Accesorio de detección de punto final | |
2,9 in | |
2,9 in | |
9,1 in |
0 | |
7,3 cm | |
7,3 cm | |
23,1 cm |