Learn More
Lonza™ SingleQuots™ Endothelial Cell Growth Medium-2MV
Developed for the enhanced growth of lung microvascular cells. Lonza™ SingleQuots™ Endothelial Cell Growth Medium-2MV features a special formulation that is optimized to grow human coronary and iliac artery endothelial cells. Guaranteed to perform when used with Clonetics™ primary cells.
Marca:  Lonza™ CC-4147
Código de producto. 11645500
  • 410.91€ / cada uno
Descripción
Choose this endothelial cell growth media for an easy cultivation of primary endothelial cells. The SingleQuots™ EGM™-2MV kit is supplied with growth factors, cytokines and supplements, and does not include the basal medium.
  • For coronary and iliac artery, human microvascular endothelial cells
  • Contains 5% FBS and VEGF for rapid proliferation
  • Does not contain Bovine Brain Extract (BBE)
  • Final serum concentration is increased to 5%
Información de órdenes
dimTipProducto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Growth Medium
Cultivation of coronary and iliac artery, human microvascular endothelial cells
Contains:
  • hEGF
  • Hydrocortisone
  • GA-1000 (Gentamicin, Amphotericin-B)
  • FBS (Fetal Bovine Serum) 25ml
  • VEGF
  • hFGF-B
  • R3-IGF-1
  • Ascorbic Acid
No Bovine Brain Extract (BBE), No Basal Medium
1 Kit
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Lonza™ SingleQuots™ Endothelial Cell Growth Medium-2MV > Product Type: Endothelial Cell Growth Medium-2 MV
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato