Learn More
Memmert™ Orificio de entrada
Marca: Memmert™ B02462
138.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Orificio de entrada | |
100 mm | |
23 mm |
Título del producto
Memmert™ Orificio de entrada > Diámetro: 23mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido