Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para UF260, lado derecho personalizado por confirmar
Orificio de entrada opcional para estufas Memmert.
Marca:  Memmert™ UF260F5
186.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17529145
  • 195.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Descripción
  • Orificio de entrada con diámetro de 23 mm
  • Cierre de solapa
  • Posición personalizada por confirmar en el lado derecho
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UF260
Orificio de entrada
23 mm