Learn More
Memmert™ Puerto de entrada de 23 mm para UN450, lado izquierdo personalizado por confirmar
Orificio de entrada opcional para estufas Memmert.
Marca: Memmert™ UN450F4
186.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Orificio de entrada con diámetro de 23 mm
- Cierre de solapa
- Posición personalizada por confirmar en el lado izquierdo
Especificaciones
Estufa UN450 | |
Orificio de entrada | |
23 mm |