Learn More
Memmert™ Orificio de entrada izquierdo central/central
Para introducir conexiones en el lateral. Hermético a la humedad, se puede cerrar con solapa y tapón de silicona
Marca:  Memmert™ IPP260ecoF0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17180185
  • 138.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Descripción
  • Posición estándar izquierda central/central
  • No para el tamaño de modelo 260 con módulo de luz
  • No para el tamaño de modelo 110 con módulo de luz
Especificaciones
Especificaciones
Humedad ajustada
IPP260eco