Learn More
Memmert™ Orificio de entrada izquierdo central/central
Para introducir conexiones en el lateral. Hermético a la humedad, se puede cerrar con solapa y tapón de silicona
Marca: Memmert™ IPP750ecoF0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Posición estándar izquierda central/central
- No para el tamaño de modelo 260 con módulo de luz
- No para el tamaño de modelo 110 con módulo de luz
Especificaciones
Humedad ajustada | |
IPP750eco |