Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosina Y, pura, indicador de grado
Código de producto. 10206310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17372-87-1
Fórmula molecular C20H12Br4Na2O8
Peso molecular (g/mol) 745.904
Número MDL MFCD00005040
Clave InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
PubChem CID 91886399
Nombre IUPAC Disodio;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-óxido-6-oxoxantén-9-il)benzoato;trihidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eosin Y
Punto de fusión >300.0°C
Beilstein 19, IV, 2917
Índice Merck 15, 3658
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 511 to 519nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.85
Pérdida por secado 10% max.
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 1100 min. (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance
Gravedad específica 1.018
Espectrometría UV Complies
Densidad 1.0180g/mL
Color Marrón-Rojo
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Eosin Y
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acid red 87