Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para eotaxina-1 (CCL11) de ratón
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca:  Invitrogen™ EMCCL11X10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18537874
  • 5080.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El ensayo ELISA para eotaxina-1/CCL11 de ratón cuantifica la eotaxina-1 ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la eotaxina-1 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para eotaxina-1 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El AHC6054CU reconoce la eotaxina natural y recombinante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
P48298
1 pg/mL
ELISA sandwich de fase sólida
ELISA
Plasma, Serum, Supernatant
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
20292
<12%
Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
10 x 96 pruebas
Inflamación
De 2 °C a 8 °C
Ratón
4 h 45 min
1.02 to 100 pg/mL
1 pg/mL to 100 pg/mL
Biotina
Chemokine & Receptors
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Mouse
Lector de microplacas colorimétrico
Scya11,eotaxina
<10
HRP
RUO
Plasma 10 μL, Serum 10 μL, Supernatant 100 μL
Scya11, eotaxin
1 h 20 min