Learn More
Epichlorhydrin, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92.52 g/mol
33.50 € - 44.75 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 106-89-8 |
---|---|
Summenformel | C3H5ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 92.52 |
MDL-Nummer | MFCD00005132 |
InChI-Schlüssel | BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide |
PubChem CID | 7835 |
ChEBI | CHEBI:37144 |
IUPAC-Name | 2-(Chloromethyl)Oxiran |
SMILES | C1C(O1)CCl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10787898
|
Thermo Scientific Acros
430711000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
33.50 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13478578
|
Thermo Scientific Acros
430718000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
44.75 €
800 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
106-89-8 | |
92.52 | |
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N | |
7835 | |
2-(Chloromethyl)Oxiran |
C3H5ClO | |
MFCD00005132 | |
epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide | |
CHEBI:37144 | |
C1C(O1)CCl |
Spezifikation
Epichlorohydrin | |
-57.0°C | |
115.0°C to 117.0°C | |
Echt | |
C3H5ClO | |
MFCD00005132 | |
1.18 | |
Solubility in water: 60g/l (10°C). Other solubilities: misclible with alcohol, ether, chloroform,, trichloroethylene, carbon tetrachloride, acetone, and benzene | |
C1C(O1)CCl | |
92.52 | |
CHEBI:37144 | |
92.52 | |
Flüssigkeit |
106-89-8 | |
1.1800g/mL | |
28°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4365 to 1.4385 | |
15,3666 | |
epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide | |
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Chloromethyl)Oxiran | |
7835 | |
1.12 mPa.s (20°C) | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann Krebs erzeugen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Einatmen.
Giftig bei Verschlucken.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS-P-Satz
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-439-8
- Epichlorohydrin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.