Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 250 μL - PCR Plates
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. With raised well rims, these plates enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
Marca: Eppendorf™ 0030129610
75.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Combina bastidor de policarbonato y pocillos de polipropileno para un rendimiento óptimo
- Los pocillos de polipropileno de paredes finas ofrecen una transferencia óptima del calor a la muestra
- Bastidor de policarbonato sólido y resistente al par
- Tolerancia entre pocillos mejorada
- Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadricula
- Llantas de pocillos elevados para un sellado eficaz
- Se certifica que carece de inhibidores detectables de ADN humano, ADNasa, ARNasa y PCR.
- Ideal para PCR cuantitativa en tiempo real
Aplicaciones
- PCR estándar
- PCR en tiempo real
- PCR de alto rendimiento
- Manejo de muestras de pequeño volumen
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa-, ADNasa-, ADN y pirógenos
Especificaciones
Human DNA, DNase, RNase-free | |
8 x 12 | |
Envuelto individualmente en blíster | |
PCR Plate | |
Bastidor de policarbonato, Pocillos de polipropileno | |
96 | |
PCR con un rendimiento de muestra de medio a alto | |
Apto para análisis forenses de ADN (no estéril) | |
Sí |
Estándar | |
No esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
Semi | |
250 μl | |
No estéril | |
2250 x g | |
10/caja | |
Incolora |