Learn More
Eppendorf™ Frascos para centrífuga
Frascos para centrífuga de plástico de boca ancha.
215.00€
Especificaciones
Incluye | Tapón de rosca |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Fuerza máx. | 3250 x g |
Boca | Ancha |
Para utilizar con (equipo) | 1 adaptador de 400 ml para una capacidad superior de 4 x 400 ml, rotor A-4-81 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13236599
|
Eppendorf™
5820708000 |
750 ml |
215.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Para su uso con las centrífugas Eppendorf 5804/5804R, 5810/5810R.
Especificaciones
Tapón de rosca | |
3250 x g | |
1 adaptador de 400 ml para una capacidad superior de 4 x 400 ml, rotor A-4-81 | |
Tapón de rosca |
Esterilizables en autoclave | |
Ancha | |
Polipropileno |