Learn More
Eppendorf™ Pinza de tubo para tubos 5 ml
GREENER_CHOICE
Cierre con seguridad los tubos de 5 ml con estos clips resistentes.
Marca:  Eppendorf™ 0030119509
27.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15118354
  • 27.65€ / paquete de 10
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Se suministran en paquetes de 10
  • Material: Polipropileno transparente de alta calidad, sin agentes plastificantes, biocidas o de liberación de moho para resultados de pruebas fiables.
  • Pureza certificada: Disponibles en calidad Eppendorf con certificación específica de lote, limpieza PCR, estériles y grados de pureza Eppendorf Biopur™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pinza de tubo
Tubos Eppendorf
10/paq.