Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta de baja retención epTIPS™
Aumente la reproducibilidad y reduzca la pérdida de reactivos caros en aplicaciones de PCR sensibles y de PCR en tiempo real con estas puntas de pipeta. Las puntas de pipeta de baja retención Eppendorf™ epTIPS™ son ideales para aplicaciones de cultivo celular (medio) y aplicaciones con muestras que contienen detergentes.
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Cumplen las más estrictas exigencias en la medicina, la industria farmacéutica y alimentaria, PCR*, biología molecular y citotecnología |
Estilo de punta | Retención baja |
Para utilizar con (equipo) | Pipeteador Eppendorf™ |
Descripción
Aumente la reproducibilidad y reduzca la pérdida de reactivos caros en aplicaciones de PCR sensibles y de PCR en tiempo real con estas puntas de pipeta. Las puntas de pipeta de baja retención Eppendorf™ epTIPS™ son ideales para aplicaciones de cultivo celular (medio) y aplicaciones con muestras que contienen detergentes.
- Superficie muy homogénea para una máxima reproducibilidad
- Superficie muy hidrófoba para una pérdida mínima de muestras
- Reducción significativa de la formación de espuma durante el pipeteo
- Excelente resistencia a los productos químicos
- Disponible en PCR limpia y Eppendorf Quality
- También disponible como ep Dualfilter T.I.P.S. en PCR limpia/estéril (estéril y libre de pirógenos)
- Sin revestimiento
Especificaciones
Sin filtro | |
Cumplen las más estrictas exigencias en la medicina, la industria farmacéutica y alimentaria, PCR*, biología molecular y citotecnología | |
Pipeteador Eppendorf™ |
Estéril | |
Retención baja | |
epT.I.P.S. |