Learn More
Cloruro de erbio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19423-85-9 | Cl3Er | 273.61 g/mol
109.55€ - 356.78€
CAS 19423-85-9
Fórmula molecular Cl3Er
Peso molecular (g/mol) 273.61
Número MDL MFCD00010989
Clave InChI HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC erbium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11351049
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011304.14
25 g
109.55€
25 g
11341049
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011304.22
100 g
356.78€
100 g
Descripción
Descripción
Erbium(III) chloride hydrate is used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18, for which electron and stability studies were performed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
19423-85-9
273.61
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3]
Cl3Er
MFCD00010989
erbium(3+) trichloride
Especificaciones
Erbium(III) chloride hydrate
Agregados cristalinos
Cl3Er
Slightly soluble in ethanol
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3]
273.61
99.9%
Odorless
19423-85-9
(REO)
MFCD00010989
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
erbium(3+) trichloride
273.62 (Anhydrous)
Reacton™
Hygroscopic
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-385-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KD8575000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes