Learn More
Cloruro de erbio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19423-85-9 | Cl3Er | 273.61 g/mol
226.00€ - 793.00€
CAS | 19423-85-9 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl3Er |
Peso molecular (g/mol) | 273.61 |
Número MDL | MFCD00010989 |
Clave InChI | HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K |
Nombre IUPAC | erbium(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11371049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011305.14 |
25 g |
226.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11361049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011305.22 |
100 g |
793.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Erbium(III) chloride hydrate serves as a mild Lewis acid for selective acetalization. It combines with sodium borohydride and used as a selective reducing agent. It is also useful to form enolates from alfa-bromo ketones and oxyallyl cations from alfa,alfa'-dibromo ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
19423-85-9 | |
273.61 | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] |
Cl3Er | |
MFCD00010989 | |
erbium(3+) trichloride |
Especificaciones
Erbium(III) chloride hydrate | |
Agregados cristalinos | |
Cl3Er | |
Soluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Er+3] | |
273.61 | |
99.99% | |
Odorless |
19423-85-9 | |
(REO) | |
MFCD00010989 | |
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K | |
erbium(3+) trichloride | |
273.62 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-385-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KD8575000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes