Learn More
Fluoruro de erbio(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13760-83-3 | ErF3 | 224.25 g/mol
165.83€ - 565.82€
CAS | 13760-83-3 |
---|---|
Fórmula molecular | ErF3 |
Peso molecular (g/mol) | 224.25 |
Número MDL | MFCD00016074 |
Clave InChI | QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K |
Nombre IUPAC | erbium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Er+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11371059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011312.09 |
10 g |
165.83€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11361059
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011312.18 |
50 g |
565.82€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Erbium(III) fluoride is an important colorant in glass manufacturing and porcelain enamel glazes. It is used to produce erbium metal. It is used as dopant in making optical products. It is highly employed as erbium doped fluoride fibers in optical communications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13760-83-3 | |
224.25 | |
QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Er+3] |
ErF3 | |
MFCD00016074 | |
erbium(3+) trifluoride |
Especificaciones
Erbium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Granulado/polvo | |
ErF3 | |
Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Er+3] | |
224.25 | |
99.99% | |
Odorless | |
6.4 g/mL |
1350°C | |
13760-83-3 | |
(REO) | |
MFCD00016074 | |
QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K | |
erbium(3+) trifluoride | |
224.28 | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-356-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes