Learn More
Yoduro de erbio(III), anhidro, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345637
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS: 13813-42-8 | ErI3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13813-42-8
Fórmula molecular ErI3
Número MDL MFCD00016075
Sinónimo erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Especificaciones
Punto de ebullición 1280°C
Nombre del producto químico o material Erbium (III) iodide
Punto de fusión 1020°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.97
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic