Learn More
Yoduro de erbio(III), ultra seco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1280°C |
Nombre del producto químico o material | Erbium(III) iodide |
Punto de fusión | 1020°C |
Nombre de nota | Ultra dry |
Forma física | Piezas/polvo, en ampolla bajo argón |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 547.97 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Envase | Ampolla |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yoduro de erbio(III), ultra seco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido