Learn More
Yoduro de erbio(III), ultra seco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050136
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 13813-42-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13813-42-8
Número MDL MFCD00016075
Sinónimo erbium iii iodide, erbium iii ; iodide, acmc-1bohg, erbium iodide,
Especificaciones
Punto de ebullición 1280°C
Nombre del producto químico o material Erbium(III) iodide
Punto de fusión 1020°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Piezas/polvo, en ampolla bajo argón
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.97
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic