Learn More
Nitrato de erbio(III) pentahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-51-3 | ErH10N3O14 | 443.35 g/mol
213.06€ - 761.79€
CAS | 10031-51-3 |
---|---|
Fórmula molecular | ErH10N3O14 |
Peso molecular (g/mol) | 443.35 |
Número MDL | MFCD00149691 |
Clave InChI | LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate, |
PubChem CID | 53249207 |
SMILES | O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11391049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011306.14 |
25 g |
213.06€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11381049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011306.22 |
100 g |
761.79€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Erbium(III) nitrate pentahydrate is used as a chemical intermediates, producing a catalyst and related compounds, and also primary and secondary intermediated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10031-51-3 | |
443.35 | |
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N | |
53249207 |
ErH10N3O14 | |
MFCD00149691 | |
erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate, | |
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Especificaciones
Erbium(III) nitrate pentahydrate | |
10031-51-3 | |
(REO) | |
MFCD00149691 | |
erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate, | |
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N | |
erbio(3+);trinitrato;pentahidrato | |
53249207 | |
99.99% | |
Odorless |
130°C (in -4H2O) | |
Agregados cristalinos | |
ErH10N3O14 | |
UN1477 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
443.35 | |
443.35 (353.27 Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272-H315-H319-H335
Puede intensificar el fuego
oxidante.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:5,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-436-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes