Learn More
Oxalato de erbio(III) decahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11386668
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30618-31-6
Fórmula molecular C6H26Er2O22
Peso molecular (g/mol) 784.77
Número MDL MFCD00150142,MFCD00150142
Clave InChI CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo erbium oxalate decahydrate,
PubChem CID 131877482
Nombre IUPAC erbio; ácido oxálico; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium(III) oxalate decahydrate
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Er2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 778.73 (598.58 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.64 g/mL