Learn More
Óxido de erbio (III), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409870
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
S. A. 13 a 17 m2/g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12061-16-4
Fórmula molecular Er2O3
Peso molecular (g/mol) 382.52
Número MDL MFCD00010991
Clave InChI ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Erbia
Nombre IUPAC dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium(III) oxide
Punto de fusión 2400°C
Forma física Polvo APS de 40-55 nm,S. A. 13-17 m
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (REO)
Información de solubilidad Soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.56
Aspecto Powder or lump
Densidad 8.64