Learn More
Óxido de erbio(III), 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Código de producto. p-4412874
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382.52 g/mol
Erbium trioxide is an important rare earth metal used in biomedicine. It is used as a gate dielectric in semi conductor devices since it has a high dielectric constant and a large band gap; as a burnable neutron poison for nuclear fuel and as coloring for glasses. Erbium oxide nanoparticles can be surface modified for distribution into aqueous and non-aqueous media for bioimaging due to its photoluminescence property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12061-16-4
Fórmula molecular Er2O3
Peso molecular (g/mol) 382.52
Número MDL MFCD00010991
Clave InChI ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium(III) oxide
Punto de fusión 2400°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.56
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 8.64 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Erbium(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Erbium oxide