Learn More
Perclorato de erbio(III), solución en agua al 40 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14017-55-1 | Cl3ErO12 | 465.61 g/mol
Marca: Thermo Scientific Acros 428290250
245.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Erbium(III) perchlorate | |
25 g | |
MFCD00016073 | |
FGBKFKCLWFRKEW-UHFFFAOYSA-K | |
erbio(3+);triperclorato | |
15335705 | |
Frasco de vidrio | |
1.4400g/mL |
14017-55-1, 7732-18-5 | |
Cl3ErO12 | |
erbium 3+ perchlorate, erbium perchlorate, perchloric acid,erbium 3+ salt 8ci,9ci, erbium iii perchlorate solution, perchloric acid erbium iii salt, erbium perchlorate aqueous solution | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Er+3] | |
465.61 | |
465.61 | |
1.44 |
Seguridad y manipulación
- Erbium(III) perchlorate, 40 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.